1,3,6-Naphthalenetrisulphonic acid, sodium salt hydrate Gemisch aus Isomeren
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,3,6-Naphthalenetrisulphonic acid, xsodium salt, Sodium-3,6-disulphonaphthalene-1-sulphonate
269010010
ACRO269010010EA
158
EUR
ACRO269010010
1,3,6-Naphthalenetrisulphonic acid, sodium salt hydrate Gemisch aus Isomeren
1,3,6-Naphthalenetrisulphonic acid, sodium salt hydrate
CAS No.:
Formel:
C₁₀H₇NaO₉S₃·xH₂O Molecular Weight: 390.34 g/mol (anhy) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
19437-42-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤12 % |
HPLC | ≥90 % (mix of isomers) |
Sodium sulfate (Na2SO4) | ≤5 |