β-Propiolacton 98%, rein

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Propionsäure-β-lacton, 3-Hydroxypropansäurelacton, 1,3-Propiolacton, Propansäure-β-lacton, Propan-3-olid, 3-Propanolid

269040050 269040250 269041000 269045000
ACRO269040050EA 160 EUR
ACRO269040050 ACRO269040250 ACRO269041000 ACRO269045000
β-Propiolacton 98%, rein
β-Propiolacton
Formel: C₃H₄O₂
Molecular Weight: 72.06 g/mol
Siedepunkt: 155
Schmelzpunkt: –33 °C
Dichte: 1.146 g/cm³
Flammpunkt: 70 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00005169
CAS-Nummer: 57-57-8
EINECS: 200-340-1
UN: 3382
ADR: 6.1 I

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR