Kaliummethylmalonat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Potassium 3-methoxy-3-oxopropanoate, Monomethyl monopotassium malonate, Monomethyl malonate potassium salt
269550250 269551000 269555000
ACRO269550250EA 40.8 EUR
ACRO269550250 ACRO269551000 ACRO269555000
Kaliummethylmalonat 98%
Kaliummethylmalonat
Formel: C₄H₅KO₄
Molecular Weight: 156.18 g/mol
Schmelzpunkt: >200 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014021
CAS-Nummer: 38330-80-2
EINECS: 253-886-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %