Ethyl-3,3-diethoxypropionat 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: Ethyl 3,3-diethoxypropanoate, Ethyl 3,3-diethoxypropionate

269640050 269640250 269641000
ACRO269640050EA 24.2 EUR
ACRO269640050 ACRO269640250 ACRO269641000
Ethyl-3,3-diethoxypropionat 98%
Ethyl-3,3-diethoxypropionat
Formel: C₉H₁₈O₄
Molecular Weight: 190.24 g/mol
Siedepunkt: 95 °C (17 mmHg)
Dichte: 0.97 g/cm³
Flammpunkt: 93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009865
CAS-Nummer: 10601-80-6
EINECS: 234-223-1

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR