Hexafluoraceton Sesquihydrat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroacetone sesquihydrate
269970250
ACRO269970250EA 151 EUR
ACRO269970250
Hexafluoraceton Sesquihydrat 98%
Hexafluoraceton Sesquihydrat
Formel: C₃F₆O·1.5H₂O
Molecular Weight: 193,05 g/mol
Schmelzpunkt: 18…21 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149063
CAS-Nummer: 13098-39-0
EINECS: 211-676-3
UN: 2552
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 %