Ölsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
cis-9-Octadecensäure
270290050
270290250
270291000
ACRO270290050EA
121
EUR
ACRO270290050
ACRO270290250
ACRO270291000
Ölsäure 97%
Ölsäure
Formel:
C₁₈H₃₄O₂ Molecular Weight: 282.47 g/mol Siedepunkt: 360 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 13 °C Dichte: 0.89 g/cm³ Flammpunkt: 189 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00064242 CAS-Nummer: 112-80-1 EINECS: 204-007-1 Merck Index: 13,06898 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4580 to 1.4610 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...