Ölsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: cis-9-Octadecensäure
270290050 270290250 270291000
ACRO270290050EA 121 EUR
ACRO270290050 ACRO270290250 ACRO270291000
Ölsäure 97%
Ölsäure
Formel: C₁₈H₃₄O₂
Molecular Weight: 282.47 g/mol
Siedepunkt: 360 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 13 °C
Dichte: 0.89 g/cm³
Flammpunkt: 189 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00064242
CAS-Nummer: 112-80-1
EINECS: 204-007-1
Merck Index: 13,06898
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5aecc5dce4d0318386a45d7adb7c5822631010a&vid=892a2df4ecab3679b06983b84cd27ad334ef961f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %