Magnesiumacetat Tetrahydrat 99.5% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Essigsäure Magnesiumsalz-Tetrahydrat, Magnesiumdi(acetat) Tetrahydrat, Essigsäure Magnesiumsalz Tetrahydrat, Magnesiumdi(acetat)-Tetrahydrat
270500010
270500050
270500051
ACRO270500010EA
128
EUR
ACRO270500010
ACRO270500050
ACRO270500051
Magnesiumacetat Tetrahydrat 99.5% zur Analyse
Magnesiumacetat Tetrahydrat
Formel:
(H₃CCOO)₂Mg·4H₂O Schmelzpunkt: 80 °C Dichte: 1,454 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149214 CAS-Nummer: 16674-78-5 EINECS: 205-554-9 Merck Index: 13,05676 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Complexometric | ≥99.4 % |
pH | 7 to 9 (5% aq. soln. at 20°C) |
Chloride (Cl) | ≤10 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤50 ppm |
Barium (Ba) | ≤10 ppm |
Calcium (Ca) | ≤100 ppm |
Copper (Cu) | ≤5 ppm |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Strontium (Sr) | ≤50 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Total nitrogen compounds | ≤0.001 % (as N) |