Kupfer(I)chlorid 97+%, reinst

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

270520010 270525000 270520025
ACRO270520010EA 116 EUR
ACRO270520010 ACRO270525000 ACRO270520025
Kupfer(I)chlorid 97+%, reinst
Kupfer(I)chlorid
Formel: ClCu
Siedepunkt: 1490 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 430 °C
Dichte: 4,14 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010971
CAS-Nummer: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
UN: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02690

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Light green to grey Crystalline powder
Titration Complexometric 97.0 to 103.0 %
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Arsenic (As) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.05 % (in acid)
Subst nt pptd by H2S(SO4) ≤0.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR