di-Natriumoxalat 99.5% zur Analyse

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: Soerensen's Puffersubstanz, Oxalsäure Dinatriumsalz, Ethandisäure Dinatriumsalz

270540010
ACRO270540010EA 190 EUR
ACRO270540010
di-Natriumoxalat 99.5% zur Analyse
di-Natriumoxalat
Formel: Na₂C₂O₄
Molecular Weight: 134 g/mol
Schmelzpunkt: 250…270 °C (Zersetzung)
Dichte: 2,27 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012465
CAS-Nummer: 62-76-0
EINECS: 200-550-3
Merck Index: 13,08723

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Powder
Loss on drying ≤0.05 % (105°C)
pH 7 to 8.5 (2.5 % at 20°C)
Titration with KMnO4 ≥99.5 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Ammonium (NH4) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR