Salpetersäure rauchend 90+% ACS
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Nitric acid solution
270620010
ACRO270620010EA
270
EUR
ACRO270620010
Salpetersäure rauchend 90+% ACS
Salpetersäure
Formel:
HNO₃ Molecular Weight: 63,01 g/mol Siedepunkt: 84 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –40 °C Dichte: 1,511 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011349 CAS-Nummer: 7697-37-2 EINECS: 231-714-2 UN: 2032 ADR: 8,I REACH: 01-2119487297-23 Merck Index: 13,06610 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Residue after ignition | ≤0.002 % |
Titration with NaOH | ≥90.0 % |
Dilution test | Passes test |
Chloride (Cl) | ≤0.7 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤5 ppm |
Arsenic (As) | ≤0.3 ppm |
Iron (Fe) | ≤2 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Dissolved oxides | ≤0.1 % (as N2O3) |