(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphoniumhexafluorophosphat (PyBOP) 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
PyBOP, ((1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)oxy)tri(pyrrolidin-1-yl)phosphonium hexafluorophosphate(V), 1H-Benzotriazol-1-yloxytri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate
270720050
270720250
ACRO270720050EA
122
EUR
ACRO270720050
ACRO270720250
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphoniumhexafluorophosphat (PyBOP) 99%
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphoniumhexafluorophosphat (PyBOP)
Formel:
C₁₈H₂₈F₆N₆OP₂ Schmelzpunkt: 145…160 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00077411 CAS-Nummer: 128625-52-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 145 to 160 °C (Dec) |
HPLC | ≥98.5 % |