Kaliumdihydrogenphosphat 99+%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
271080025 271080100
ACRO271080025EA 129 EUR
ACRO271080025 ACRO271080100
Kaliumdihydrogenphosphat 99+%, rein
Kaliumdihydrogenphosphat
Formel: KH₂PO₄
Siedepunkt: ~ 100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 253 °C
Dichte: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011401
CAS-Nummer: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Loss on drying ≤1 % (105°C)
Titration with NaOH ≥99.0 % (on dried substance)