2,4-Dimethylstyrol 97% stabilisiert

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

271150050
ACRO271150050EA 73.5 EUR
ACRO271150050
2,4-Dimethylstyrol 97% stabilisiert
2,4-Dimethylstyrol
Formel: C₁₀H₁₂
Siedepunkt: 73…74 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: –64 °C
Dichte: 0,906 g/cm³
Flammpunkt: 60 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00014937
CAS-Nummer: 2234-20-0
EINECS: 218-781-3
UN: 3295
ADR: 3,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5410 to 1.5440 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer ca. 0.05 % t-Butylcatechol


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR