1-Brom-2,4,5-trifluorbenzol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,4,5-Trifluorobromobenzene
271160050
ACRO271160050EA 33.5 EUR
ACRO271160050
1-Brom-2,4,5-trifluorbenzol 98%
1-Bromo-2,4,5-trifluorobenzene
Formel: C₆H₂BrF₃
Molecular Weight: 210,98 g/mol
Siedepunkt: 143…144 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –19 °C
Dichte: 1,802 g/cm³
Flammpunkt: 55 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000306
CAS-Nummer: 327-52-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4850 to 1.4870 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %