Mangan(II)chlorid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
271410010 271410250 271410025 271412500
ACRO271410010EA 51.8 EUR
ACRO271410010 ACRO271410250 ACRO271410025 ACRO271412500
Mangan(II)chlorid 97%
Mangan(II)chlorid
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Pink Flakes or beads
Titration Complexometric ≥96.0 %
Water ≤1 %
Iron (Fe) ≤200 ppm
Nickel (Ni) ≤200 ppm