5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat Dinatriumsalz Hydrat (BCIP-Na Hydrat) 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

271462500 271460010 271460500
ACRO271462500EA 116 EUR
ACRO271462500 ACRO271460010 ACRO271460500
5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat Dinatriumsalz Hydrat (BCIP-Na Hydrat) 98%
5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat Dinatriumsalz Hydrat (BCIP-Na Hydrat)
Formel: C₈H₄BrClNNa₂O₄P·xH₂O
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00150468
CAS-Nummer: 205926-98-3

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light beige to light bleu Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 5 to 9 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR