5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat Dinatriumsalz Hydrat (BCIP-Na Hydrat) 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
271462500
271460010
271460500
ACRO271462500EA
116
EUR
ACRO271462500
ACRO271460010
ACRO271460500
5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat Dinatriumsalz Hydrat (BCIP-Na Hydrat) 98%
5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat Dinatriumsalz Hydrat (BCIP-Na Hydrat)
Formel:
C₈H₄BrClNNa₂O₄P·xH₂O Schmelzpunkt: 300 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00150468 CAS-Nummer: 205926-98-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light beige to light bleu Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | 5 to 9 % (K.F.) |
HPLC | ≥97.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...