Sodium-2-propylvalerate 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
271830050
271830250
ACRO271830050EA
36.2
EUR
ACRO271830050
ACRO271830250
Sodium-2-propylvalerate 98%
Sodium-2-propylvalerate
Appearance: White Powder
Formel:
C₈H₁₅O₂Na Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00078604 CAS-Nummer: 1069-66-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |