β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES), (max. 1% H₂O) 99+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

274140010 274140500 274142500
ACRO274140010EA 1408 EUR
ACRO274140010 ACRO274140500 ACRO274142500
β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES), (max. 1% H₂O) 99+%
MES (β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure)
Formel: C₆H₁₃NO₄S
Schmelzpunkt: >300 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006181
CAS-Nummer: 4432-31-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
Solubility (0.5 M in water) Clear colorless
Titration with NaOH ≥99.0 % (On anhydrous basis)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR