2,3,5-Collidin 99+%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 2,3,5-Trimethylpyridin

275470250
ACRO275470250EA 151 EUR
ACRO275470250
2,3,5-Collidin 99+%
2,3,5-Collidin
Formel: C₈H₁₁N
Molecular Weight: 121,18 g/mol
Siedepunkt: 182 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,93 g/cm³
Flammpunkt: 57 °C
MDL: MFCD00126840
CAS-Nummer: 695-98-7
EINECS: 211-786-1
UN: 1992
ADR: 3,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5065 to 1.5085 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR