Wasser, pure_f, demineralized
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Wasserstoffoxid, Hydrogenoxid
276010050 276010200
ACRO276010050EA 64.6 EUR
ACRO276010050 ACRO276010200
Wasser, pure_f, demineralized
Wasser
Formel: H₂O
Molecular Weight: 18.02 g/mol
Siedepunkt: 100
Schmelzpunkt: 0
Dichte: 1 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
pH 6 to 8
Silicon dioxide (SiO2) ≤0.1 ppm
Conductivity ≤5.0 µS/cm