9-Methylacridin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
276490010
ACRO276490010EA 162 EUR
ACRO276490010
9-Methylacridin 97%
9-Methylacridine
Formel: C₁₄H₁₁N
Schmelzpunkt: 114…119 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00143523
CAS-Nummer: 611-64-3
EINECS: 210-272-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 119 °C
HPLC ≥96.0 %