1-Methyl-2-benzimidazolinone 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,3-Dihydro-1-methyl-2H-benzimidazol-2-one, 1-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one
276500050
ACRO276500050EA
148
EUR
ACRO276500050
1-Methyl-2-benzimidazolinone 98%
1-Methyl-2-benzimidazolinone
Appearance: White to light beige Crystalline powder
Formel:
C₈H₈N₂O Molecular Weight: 148,165 g/mol Schmelzpunkt: 192…196 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00142654 CAS-Nummer: 1849-01-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 192 to 196 °C |
HPLC | ≥97.5 % |