1-Methyl-2-formylbenzimidazole 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Methyl-1H-benzo[d]imidazole-2-carbaldehyde
276520010
ACRO276520010EA
94.6
EUR
ACRO276520010
1-Methyl-2-formylbenzimidazole 99+%
1-Methyl-2-formylbenzimidazole
Appearance: Off-white to light beige Crystalline powder
Formel:
C₉H₈N₂O Molecular Weight: 160,176 g/mol Schmelzpunkt: 114…116 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00142655 CAS-Nummer: 3012-80-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 119 to 122 °C |
GC | ≥99.0 % |