(R)-(+)-1-Amino-2-(methoxymethyl)pyrrolidine 95+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: RAMP
277140010
ACRO277140010EA 130 EUR
ACRO277140010
(R)-(+)-1-Amino-2-(methoxymethyl)pyrrolidine 95+%
(R)-(+)-1-Amino-2-(methoxymethyl)pyrrolidine
Appearance: Clear colorless Liquid
Formel: C₆H₁₄N₂O
Molecular Weight: 130,19 g/mol
Siedepunkt: 42 °C (1,8 mmHg)
Dichte: 0,97 g/cm³
Flammpunkt: 72 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00010622
CAS-Nummer: 72748-99-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4635 to 1.4655 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %
Specific optical rotation +76° to +84° (20°C, 589 nm) (neat)