Perfluorheptansäure 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Tridecafluorheptansäure, Perfluorönanthsäure, Tridecafluorönanthsäure
277270100
ACRO277270100EA 87.4 EUR
ACRO277270100
Perfluorheptansäure 96%
Perfluorheptansäure
Formel: C₇HF₁₃O₂
Molecular Weight: 364,06 g/mol
Schmelzpunkt: 30 °C
Flammpunkt: >110 °C
MDL: MFCD00039604
CAS-Nummer: 375-85-9
EINECS: 206-798-9
UN: 3261
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥95 %