Glycerin 83,5 - 88,5% ≥83,5-88,5% (w/w), rein

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: 1,2,3-Propantriol, Glycerol

277360010 277360050
ACRO277360010EA 92.7 EUR
ACRO277360010 ACRO277360050
Glycerin 83,5 - 88,5% ≥83,5-88,5% (w/w), rein
Glycerin
Formel: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Schmelzpunkt: 18 °C
Dichte: 1,227 g/cm³
Flammpunkt: 160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004722
CAS-Nummer: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Index: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to almost colorless Viscous liquid
Refractive index 1.4490 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
Assay 83.5 to 88.5 %
Water 12 to 16 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR