Polysorbat 60
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
278620010 278622500 278620025
ACRO278620010EA 80.3 EUR
ACRO278620010 ACRO278622500 ACRO278620025
Polysorbat 60
Polysorbat 60
Formel: C₆₄H₁₂₆O₂₆
Siedepunkt: ? 110 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,08 g/cm³
Flammpunkt: >150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01780110
CAS-Nummer: 9005-67-8
EINECS: 500-020-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to light brown Paste
Infrared spectrum Conforms
Water ≤3 %
Dioxane ≤5 ppm
Acid value ≤2 mg KOH/g
Hydroxyl value 81 to 96 mg KOH/g
Saponification value 45 to 55 mg KOH/g