Polysorbat 80
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
278630010
278632500
278630025
278630100
ACRO278630010EA
107
EUR
ACRO278630010
ACRO278632500
ACRO278630025
ACRO278630100
Polysorbat 80
Polysorbat 80
Siedepunkt:
? 100 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: -21 °C Dichte: 1,08 g/cm³ Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00082107 CAS-Nummer: 9005-65-6 EINECS: 500-019-9 Merck Index: 13,07664 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow to amber Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4700 to 1.4760 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤3 % |
Acid value | ≤2 mg KOH/g |
Hydroxyl value | 65 to 80 mg KOH/g |
Saponification value | 45 to 55 mg KOH/g |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...