α-Brom-2-chlortoluol 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-Chlorbenzylbromid

278930250 278930050
ACRO278930250EA 124 EUR
ACRO278930250 ACRO278930050
α-Brom-2-chlortoluol 97%
α-Brom-2-chlortoluol
Formel: C₇H₆BrCl
Molecular Weight: 205.48 g/mol
Siedepunkt: 103…104 °C (10 mmHg)
Dichte: 1.586 g/cm³
Flammpunkt: 108 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000566
CAS-Nummer: 611-17-6
EINECS: 210-257-2
UN: 3265
ADR: 8 II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5910 to 1.5930 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR