trans-2-Pentensäure 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

279370250
ACRO279370250EA 64.7 EUR
ACRO279370250
trans-2-Pentensäure 97%
trans-2-Pentenoic acid
Formel: C₅H₈O₂
Siedepunkt: 106 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 9 °C
Dichte: 0,99 g/cm³
Flammpunkt: 102 °C
MDL: MFCD00002704
CAS-Nummer: 13991-37-2
EINECS: 237-791-9
UN: 3265
ADR: 8,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4505 to 1.4525 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR