2-Aminobenzaldehyd 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
279660010
ACRO279660010EA 206 EUR
ACRO279660010
2-Aminobenzaldehyd 97%
2-Aminobenzaldehyd
Formel: C₇H₇NO
Molecular Weight: 121,14 g/mol
Siedepunkt: 80…85 °C (2 mmHg)
Schmelzpunkt: 37 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00007709
CAS-Nummer: 529-23-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 40 °C
HPLC ≥96.0 %