Biphenylen 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
279742500
ACRO279742500EA 130 EUR
ACRO279742500
Biphenylen 99+%
Biphenylene
Formel: C₁₂H₈
Siedepunkt: 262 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 109…112 °C
Dichte: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001110
CAS-Nummer: 259-79-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 109 to 112 °C
GC ≥99.0 %