(+)-2-Methyl-L-serine 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: (S)-2-Amino-3-hydroxy-2-methylpropanoic acid, H-α-Me-Ser-OH
290012500
ACRO290012500EA 156 EUR
ACRO290012500
(+)-2-Methyl-L-serine 99%
(+)-2-Methyl-L-serine
Appearance: White Powder
Formel: C₄H₉NO₃
Molecular Weight: 119,12 g/mol
Schmelzpunkt: 286…288 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00145243
CAS-Nummer: 16820-18-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
TLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +2.3° to +4.3° (25°C, 589 nm) (c=5, 6 N HCl)