3-phenylpyrrolidine-2-carboxylic acid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (2S,3R)-3-Phenylpyrrolidine-2-carboxylic acid
290081000
ACRO290081000EA 179 EUR
ACRO290081000
3-phenylpyrrolidine-2-carboxylic acid 98%
3-phenylpyrrolidine-2-carboxylic acid
Appearance: White to off-white Powder
Formel: C₁₁H₁₃NO₂
Schmelzpunkt: 234…236 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 118758-48-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +82° to +86° (25°C, 589 nm) (c=0.75, 6 N HCl)