4-Chlor-2-fluorbenzaldehyd 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
290620050 290620250
ACRO290620050EA 96 EUR
ACRO290620050 ACRO290620250
4-Chlor-2-fluorbenzaldehyd 99%
4-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄ClFO
Molecular Weight: 158.56 g/mol
Schmelzpunkt: 58…61 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00143282
CAS-Nummer: 61072-56-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 61 °C
GC ≥98.5 %