Octafluornaphthalin 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Perfluoronaphthalene
291530010
ACRO291530010EA 52.7 EUR
ACRO291530010
Octafluornaphthalin 96%
Octafluornaphthalin
Formel: C₁₀F₈
Molecular Weight: 272.1 g/mol
Siedepunkt: 238
Schmelzpunkt: 85…90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014307
CAS-Nummer: 313-72-4
EINECS: 206-239-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 90 °C
GC ≥95 %