[2.2]-Paracyclophan 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
291600010
291600250
291600050
ACRO291600010EA
24.1
EUR
ACRO291600010
ACRO291600250
ACRO291600050
[2.2]-Paracyclophan 99%
[2.2]-Paracyclophan
Formel:
C₁₆H₁₆ Schmelzpunkt: 285…288 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003707 CAS-Nummer: 1633-22-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 285 to 288 °C |
HPLC | ≥98.5 % |