Disilatellurane, hexamethyl 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Bis(trimethylsilyl)telluride
291660050
ACRO291660050EA 496 EUR
ACRO291660050
Disilatellurane, hexamethyl 98%
Disilatellurane, hexamethyl
Appearance: Clear orange-brown Liquid
Formel: C₆H₁₈Si₂Te
Siedepunkt: 74 °C (11 mmHg)
Schmelzpunkt: 13,5 °C
Dichte: 0,97 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00143782
CAS-Nummer: 4551-16-0
UN: 3284
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear orange-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
NMR (1H-NMR) ≥97.5 %