Kaliumsorbat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
291740010 291742500 291740050 291741000
ACRO291740010EA 97.4 EUR
ACRO291740010 ACRO291742500 ACRO291740050 ACRO291741000
Kaliumsorbat 99%
Kaliumsorbat
Formel: CH₃CH=CHCH=CHCOOK
Schmelzpunkt: 270 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016546
CAS-Nummer: 24634-61-5
EINECS: 246-376-1
Merck Index: 13,07756
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=500421971592bd8f37c1a6b88f97c1de033cbf87&vid=e8c4a1d0da78946f174af6a94e5c78fc9c16de05&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (105°C, 3 h)
Acidity/alkalinity passes test
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %
Arsenic (As) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤2 ppm
Mercury (Hg) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm