Methacrylsäure-isobornylester 85-90% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
292092500
292090010
ACRO292092500EA
74.2
EUR
ACRO292092500
ACRO292090010
Methacrylsäure-isobornylester 85-90% stabilisiert
Isobornyl methacrylate
CAS No.: 7534-94-3
Formel:
C₁₄H₂₂O₂ Siedepunkt: 245 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –60 °C Dichte: 0,98 g/cm³ Flammpunkt: 101 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00081070 CAS-Nummer: 7534-94-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4750 to 1.4790 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥85 % |
Stabilizer | 100 to 200 ppm MEHQ |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...