Methacrylsäure-isobornylester 85-90% stabilisiert

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

292092500 292090010
ACRO292092500EA 74.2 EUR
ACRO292092500 ACRO292090010
Methacrylsäure-isobornylester 85-90% stabilisiert
Isobornyl methacrylate

CAS No.: 7534-94-3

Formel: C₁₄H₂₂O₂
Siedepunkt: 245 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –60 °C
Dichte: 0,98 g/cm³
Flammpunkt: 101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081070
CAS-Nummer: 7534-94-3

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4750 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
GC ≥85 %
Stabilizer 100 to 200 ppm MEHQ


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR