4-Fluoranthranilsäure 96%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Amino-4-fluorobenzoic acid

293020025
ACRO293020025EA 96.9 EUR
ACRO293020025
4-Fluoranthranilsäure 96%
4-Fluoranthranilsäure
Formel: C₇H₆FNO₂
Siedepunkt: 305 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 188…196 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075553
CAS-Nummer: 446-32-2
EINECS: 207-163-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to beige to light brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 187 to 195 °C
HPLC ≥95 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR