4-(Trifluormethoxy)benzaldehyd 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

293500100 293500010
ACRO293500100EA 105 EUR
ACRO293500100 ACRO293500010
4-(Trifluormethoxy)benzaldehyd 99%
4-(Trifluormethoxy)benzaldehyd
Formel: C₈H₅F₃O₂
Siedepunkt: 80 °C (16 mmHg)
Dichte: 1,33 g/cm³
Flammpunkt: 70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041530
CAS-Nummer: 659-28-9
EINECS: 211-531-4

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR