2-Nitrophenyl selenocyanate 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
293580010
ACRO293580010EA
56
EUR
ACRO293580010
2-Nitrophenyl selenocyanate 98%
2-Nitrophenyl selenocyanate
Appearance: Brown Crystalline powder
Formel:
C₇H₄N₂O₂Se Schmelzpunkt: 138…142 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00043146 CAS-Nummer: 51694-22-5 UN: 3283 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to brown Powder or crystals or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 139 to 145 °C |
GC | ≥97.5 % |