(R)-(-)-3-Chinuclidinol 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
293730025
ACRO293730025EA 98.8 EUR
ACRO293730025
(R)-(-)-3-Chinuclidinol 99+%
(R)-(-)-3-Chinuclidinol
Formel: C₇H₁₃NO
Molecular Weight: 127,19 g/mol
Siedepunkt: 120 °C (27mbar)
Schmelzpunkt: 217…224 °C
CAS-Nummer: 25333-42-0
EINECS: 246-857-6
UN: 3263
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 217 to 224 °C
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation -43° to -46° (20 °C, 589 nm) (c=3, 1 N HCl)