2-Chlor-4-methoxyphenol 97%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-Chlor-4-hydroxyanisole

294100250
ACRO294100250EA 82.5 EUR
ACRO294100250
2-Chlor-4-methoxyphenol 97%
2-Chlor-4-methoxyphenol
Formel: C₇H₇ClO₂
Molecular Weight: 158,58 g/mol
Siedepunkt: 242 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 38…43 °C
Flammpunkt: 85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070773
CAS-Nummer: 18113-03-6
EINECS: 242-007-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 43 °C
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR