3-Cyclohexen-1-carbonsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Cyclohex-3-enecarboxylic acid, 3-Cyclohexenecarboxylic acid, 1,2,3,6-Tetrahydrobenzoic Acid
294390100
294390010
ACRO294390100EA
176
EUR
ACRO294390100
ACRO294390010
3-Cyclohexen-1-carbonsäure 97%
3-Cyclohexen-1-carbonsäure
Appearance: Clear yellow-brown to blue-grey Liquid
Formel:
C₇H₁₀O₂ Molecular Weight: 126.16 g/mol Siedepunkt: 238 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 17 °C Dichte: 1.08 g/cm³ Flammpunkt: >112 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013781 CAS-Nummer: 4771-80-6 UN: 3265 ADR: 8 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow-brown to blue-grey Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4800 to 1.4820 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |