(1R,2R)-(+)-N,N'-Dimethyl-1,2-diphenyl-1,2-ethane diamine 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
294662500
ACRO294662500EA 143 EUR
ACRO294662500
(1R,2R)-(+)-N,N'-Dimethyl-1,2-diphenyl-1,2-ethane diamine 99%
(1R,2R)-(+)-N,N'-Dimethyl-1,2-diphenyl-1,2-ethane diamine
Appearance: White Crystals
Formel: C₁₆H₂₀N₂
Schmelzpunkt: 48…51 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00216955
CAS-Nummer: 118628-68-5
UN: 3259
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 51 °C
Specific optical rotation +48° to +51° (20 °C, 589 nm) (c=2, MeOH)
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %